Tlačiť
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
303220010 303220050
ACRO303220010EA 58.56 EUR
ACRO303220010 ACRO303220050
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid 98%
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₄S
Teplota varu: 256…258 °C (760 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012375
Číslo CAS: 1205-30-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 263 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure