Tlačiť
n-Hexyllithium 33% (w/w) 2.5 N in hexane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
301651000 301658000
301651000.EA 64.98 EUR
301651000. 301658000.
n-Hexyllithium 33% (w/w) 2.5 N in hexane, AcroSeal®
n-Hexyllithium
Vzorec: C₆H₁₃Li
Hustota: 0,69 g/cm³
Teplota vzplanutia: –26 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00191446
Číslo CAS: 21369-64-2
OSN: 3394
ADR: 4.2,
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.39 to 2.55 M
Free base ≤1 %