Tlačiť
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
297930100 297930500
ACRO297930100EA 46.93 EUR
ACRO297930100 ACRO297930500
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
Teplota varu: 67…70 °C (2,8 mmHg)
Hustota: 1,431 g/cm³
Teplota vzplanutia: 97 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00006567
Číslo CAS: 33884-43-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %