Tlačiť
Pyridin 99+% p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
290860010 290860025 290860100 290861000
ACRO290860010EA 208.18 EUR
ACRO290860010 ACRO290860025 ACRO290860100 ACRO290861000
Pyridin 99+% p.a.
Pyridine
Vzorec: C₅H₅N
Teplota varu: 115…116 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 0,978 g/cm³
Teplota vzplanutia: 17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011732
Číslo CAS: 110-86-1
OSN: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.002 %
Ammonia (NH3) ≤0.002 %