Tlačiť
Hydroxid draselný 1 N water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potash caustic, Caustic potash
278400010 278400025 278400250
ACRO278400010EA 48.07 EUR
ACRO278400010 ACRO278400025 ACRO278400250
Hydroxid draselný 1 N water
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 100 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 360
Hustota: 1.05 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
OSN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1 N Exact strength on the certificate of analysis