Tlačiť
MES, (max. 1% H₂O) 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
274140010 274140500 274142500
ACRO274140010EA 2076.61 EUR
ACRO274140010 ACRO274140500 ACRO274142500
MES, (max. 1% H₂O) 99+%
MES
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S
Teplota tavenia: >300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006181
Číslo CAS: 4432-31-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (0.5 M in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥99.0 % (On anhydrous basis)