Tlačiť
Chlorid draselný 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
268960250 268961000
ACRO268960250EA 153.63 EUR
ACRO268960250 ACRO268961000
Chlorid draselný 99.999% (trace metals basis)
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Teplota varu: 1420 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 770 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm