Tlačiť
Lithium acetate, anhydrous 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
268640010 268640050
ACRO268640010EA 301.24 EUR
ACRO268640010 ACRO268640050
Lithium acetate, anhydrous 99%, extra pure
Lithium acetate
Vzorec: H₃CCOOLi
Teplota tavenia: 280…285 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013057
Číslo CAS: 546-89-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)