Tlačiť
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulphonamide
251850050 251851000
ACRO251850050EA 39.55 EUR
ACRO251850050 ACRO251851000
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide 98%
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Vzorec: C₆H₈ClN₃O₄S₂
Teplota tavenia: 260…263 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007933
Číslo CAS: 121-30-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 260 to 264 °C
HPLC ≥97.5 %