Tlačiť
Sodium-tert-pentyloxide 30% in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium tert-pentoxide, Sodium tert-pentoxide, 95%, tert-Amyl alcohol sodium salt
252531000 252538000
252531000.EA 110.71 EUR
252531000. 252538000.
Sodium-tert-pentyloxide 30% in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Sodium-tert-pentyloxide
Vzorec: C₅H₁₁NaO
Hustota: 0,91 g/cm³
Teplota vzplanutia: –11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064245
Číslo CAS: 14593-46-5
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with HClO4 ≥30 %