Tlačiť
Methyl-6-methylnicotinate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 6-methylnicotinate
248210020 248210100
ACRO248210020EA 72.6 EUR
ACRO248210020 ACRO248210100
Methyl-6-methylnicotinate 97%
Methyl-6-methylnicotinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 108…110 °C (22,5 mmHg)
Teplota tavenia: 31…37 °C
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006340
Číslo CAS: 5470-70-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %