Tlačiť
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: meso-1,2-Diphenylethylene glycol, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, rel-(1R,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol
247680050 247680250
ACRO247680050EA 97.07 EUR
ACRO247680050 ACRO247680250
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol 95%
meso-Hydrobenzoin
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂
Teplota tavenia: 136…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064253
Číslo CAS: 579-43-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder and or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥94 %