Tlačiť
Propyl chloroformate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
245291000 245290250
ACRO245291000EA 268.75 EUR
ACRO245291000 ACRO245290250
Propyl chloroformate 98%
Propyl chloroformate
Vzorec: C₄H₇ClO₂
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 16 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000649
Číslo CAS: 109-61-5
OSN: 2740
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %