Tlačiť
2,5-Dihydrofuran 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
244780250 244781000
ACRO244780250EA 86.92 EUR
ACRO244780250 ACRO244781000
2,5-Dihydrofuran 98%
2,5-Dihydrofuran
Vzorec: C₄H₆O
Mw: 70.09
Teplota varu: 66…67 °C (760mbar)
Hustota: 0.92 g/cm³
Teplota vzplanutia: –016 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003219
Číslo CAS: 1708-29-8
OSN: 3271
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %