Tlačiť
2-Hydroxypyridine-N-oxide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
243790250 243791000 243795000
ACRO243790250EA 99.08 EUR
ACRO243790250 ACRO243791000 ACRO243795000
2-Hydroxypyridine-N-oxide 97%
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₅NO₂
Teplota tavenia: 147…152 °C
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006195
Číslo CAS: 13161-30-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %