Tlačiť
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
243640010 243640050
ACRO243640010EA 35.58 EUR
ACRO243640010 ACRO243640050
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
5-Bromo-2-thenoic acid
Vzorec: C₅H₃BrO₂S
Teplota tavenia: 140…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079725
Číslo CAS: 7311-63-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥96.0 %