Tlačiť
Nitrofurantoin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin
229380100 229380250 229381000
ACRO229380100EA 41.66 EUR
ACRO229380100 ACRO229380250 ACRO229381000
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Vzorec: C₈H₆N₄O₅
Mw: 238.16 g/mol
Teplota tavenia: 268 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003224
Číslo CAS: 67-20-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %