Tlačiť
Chrom 99+%, powder, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
225491000 225495000
ACRO225491000EA 93.46 EUR
ACRO225491000 ACRO225495000
Chrom 99+%, powder, pure
Chromium
Vzorec: Cr
Teplota varu: 2642 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 1857 °C
Hustota: 7,2 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010944
Číslo CAS: 7440-47-3
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Metallic powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %