Tlačiť
2-Propanesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
222030050 222030250 222031000
ACRO222030050EA 60.97 EUR
ACRO222030050 ACRO222030250 ACRO222031000
2-Propanesulphonyl chloride 97%
2-Propanesulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₇ClO₂S
Teplota varu: 95 °C (45 mmHg)
Teplota tavenia: –47 °C
Hustota: 1,273 g/cm³
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007453
Číslo CAS: 10147-37-2
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %