Tlačiť
Chloristan draselný ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
221371000 221375000
ACRO221371000EA 42.52 EUR
ACRO221371000 ACRO221375000
Chloristan draselný ACS
Chloristan draselný
Vzorec: ClKO₄
Teplota tavenia: 400 °C (rozkl.)
Hustota: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011362
Číslo CAS: 7778-74-7
OSN: 1489
ADR: 5.1,II