Tlačiť
Octan amonný 98+% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
219990500 219992500
ACRO219990500EA 119.94 EUR
ACRO219990500 ACRO219992500
Octan amonný 98+% for HPLC
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013066
Číslo CAS: 631-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 6.5 to 7.5 (5% soln.in water)
Titration with HClO4 ≥98.0 %