PIPES disodium salt 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
215090250
215091000
215092500
ACRO215090250EA
88.25
EUR
ACRO215090250
ACRO215091000
ACRO215092500
PIPES disodium salt 99%
PIPES disodium salt
Vzorec:
C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064349 Číslo CAS: 76836-02-7 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % |
Solubility | (20 % in water) Clear colorless |
UV | at 280 nm A: ≤0.050 |
pH | 9.2 to 10.0 (1 % in water at 25°C) |
Titration with HCl | 98.5 to 101.5 % (on dry substance) |