Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan draselný 99+% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
212590025 212595000
ACRO212590025EA 386.68 EUR
ACRO212590025 ACRO212595000
Dihydrogenfosforečnan draselný 99+% for biochemistry
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Teplota varu: ~ 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011401
Číslo CAS: 7778-77-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.005
Titration with NaOH ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %