Tlačiť
Octan kademnatý dihydrát 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212310010 212310050 212312500
ACRO212310010EA 177.3 EUR
ACRO212310010 ACRO212310050 ACRO212312500
Octan kademnatý dihydrát 98%, pure
Octan kademnatý dihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Teplota varu: 105…107 °C (4 mmHg)
Teplota tavenia: 256 °C
Hustota: 2,341 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150020
Číslo CAS: 5743-04-4
OSN: 2570
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying 12.5 % to 14.5 %