Tlačiť
Dusičnan lithný 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
212540050 212540250 212541000
ACRO212540050EA 85.04 EUR
ACRO212540050 ACRO212540250 ACRO212541000
Dusičnan lithný 99.999% (trace metals basis)
Dusičnan lithný
Vzorec: LiNO₃
Teplota varu: 600 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 251 °C
Hustota: 2,38 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011094
Číslo CAS: 7790-69-4
OSN: 2722
ADR: 5.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Lithium (Li) 9 to 11 %