Tlačiť
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanol, 2-(4-(Dimethylamino)phenyl)ethanol, Benzeneethanol, 4-(dimethylamino)-, p-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
210930010 210930050
ACRO210930010EA 98.68 EUR
ACRO210930010 ACRO210930050
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Mw: 165.24 g/mol
Teplota varu: 116 °C (.1 mmHg)
Teplota tavenia: 53.9…55.1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009711
Číslo CAS: 50438-75-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥98.5 %