Tlačiť
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
210510500 210512500
ACRO210510500EA 144.4 EUR
ACRO210510500 ACRO210512500
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine 99%
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine
Vzorec: C₅H₁₄N₂
Teplota varu: 152…154 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 29…31 °C
Hustota: 0,85 g/cm³
Teplota vzplanutia: 47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009801
Číslo CAS: 7328-91-8
OSN: 2921
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4556 to 1.4576 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %