Tlačiť
Chlorid vápenatý ACS desiccant
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
206791000 206795000
ACRO206791000EA 75.31 EUR
ACRO206791000 ACRO206795000
Chlorid vápenatý ACS desiccant
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Mw: 110.98
Teplota varu: >1600 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 782 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
Merck Index: 14,01659
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Titrable base ≤0.006 meq/g