Tlačiť
4',6'-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-(4-Amidinophenyl)indole-6-carboxamidine Dihydrochloride, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, DAPI.2HCl, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)indole-6-carboximidamide Dihydrochloride, DAPI 2HCl
202710100 202710500
ACRO202710100EA 137.18 EUR
ACRO202710100 ACRO202710500
4',6'-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride 98%
4',6'-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI dihydrochloride)
Vzorec: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012681
Číslo CAS: 28718-90-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Solubility (1 % in water) Clear
HPLC ≥97.5 %
Nitrogen (N) ≥18 % (Elemental analysis)