Tlačiť
α-Chlorothioanisole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Chloromethyl phenyl sulphide
202360050 202360250
ACRO202360050EA 106.7 EUR
ACRO202360050 ACRO202360250
α-Chlorothioanisole 97%
α-Chlorothioanisole
Vzorec: C₇H₇ClS
Teplota varu: 66 °C (,3hPa)
Hustota: 1,23 g/cm³
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000921
Číslo CAS: 7205-91-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %