Tlačiť
Chlorid draselný, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
193780010 193780050
ACRO193780010EA 105.09 EUR
ACRO193780010 ACRO193780050
Chlorid draselný, extra pure
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Teplota varu: 1420 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 770 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.5 (5 % in water at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm