Tlačiť
Platina 99.999% (trace metals basis), powder
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO193710010EA 474.58 EUR
ACRO193710010
Platina 99.999% (trace metals basis), powder
Platina
Vzorec: Pt
Mw: 195,08 g/mol
Teplota varu: 3827 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 1772 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
OSN: 3089
ADR: 4.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm