Tlačiť
Palladium(II) oxide 99.995% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
193680010 193680050
ACRO193680010EA 424.79 EUR
ACRO193680010 ACRO193680050
Palladium(II) oxide 99.995% (trace metals basis)
Palladium(II) oxide
Vzorec: OPd
Teplota tavenia: 870 °C (rozkl.)
Hustota: 8,73 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011172
Číslo CAS: 1314-08-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to black Powder or granules and/or chunks
Assay 85.2 to 88.7 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤50 ppm