Tlačiť
Hexafluorkremičitan amonný 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ammonium silicofluoride Ammonium hexafluorosilicate, Ammonium fluorosilicate, Ammomium fluosilicate
194000100 194000500 194002500
ACRO194000100EA 88.65 EUR
ACRO194000100 ACRO194000500 ACRO194002500
Hexafluorkremičitan amonný 99.999% (trace metals basis)
Hexafluorkremičitan amonný
Vzorec: H₈F₆N₂Si
Hustota: 2,01 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010887
Číslo CAS: 16919-19-0
OSN: 2854
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm