Tlačiť
Mercury (II) oxide, červený 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
193510250 193511000
ACRO193510250EA 57.76 EUR
ACRO193510250 ACRO193511000
Mercury (II) oxide, červený 99+% ACS
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange-red to red Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.025 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in dilute HCl)
Residue after reduction ≤0.025 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %