Tlačiť
Jodid rtuťnatý, červený ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193500250 193501000 193505000
ACRO193500250EA 48.13 EUR
ACRO193500250 ACRO193501000 ACRO193505000
Jodid rtuťnatý, červený ACS
Jodid rtuťnatý
Vzorec: HgI₂
Teplota varu: 354 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 259 °C
Hustota: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011044
Číslo CAS: 7774-29-0
OSN: 1638
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 % (Dried basis)
Solubility (In potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %