Chlorid lithný 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
193370010
193370050
ACRO193370010EA
382.94
EUR
ACRO193370010
ACRO193370050
Chlorid lithný 99%, extra pure
Chlorid lithný
Vzorec:
LiCl Mw: 42.39 Teplota varu: 1382 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 605 °C Hustota: 2.06 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011078 Číslo CAS: 7447-41-8 Merck Index: 13,05550 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals or granules |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (400°C, 4 h) |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in acid) |