Tlačiť
Kobalt 99.995% (trace metals basis), powder and/or granules
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
192850050 192850250
ACRO192850050EA 117.76 EUR
ACRO192850050 ACRO192850250
Kobalt 99.995% (trace metals basis), powder and/or granules
Kobalt
Vzorec: Co
Mw: 58.93
Teplota varu: 2870 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 1495 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
Merck Index: 12,02488
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤50 ppm