Cadmium(II) chloride, anhydrous 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Cadmium chloride
192690025
192695000
ACRO192690025EA
1311.27
EUR
ACRO192690025
ACRO192695000
Cadmium(II) chloride, anhydrous 98%, pure
Cadmium(II) chloride
Vzorec:
CdCl₂ Mw: 183.32 Teplota varu: 967 Teplota tavenia: 568 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010916 Číslo CAS: 10108-64-2 OSN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,01653 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.05 % |