Tlačiť
Dusičnan barnatý ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
192550025 192555000
ACRO192550025EA 246.29 EUR
ACRO192550025 ACRO192555000
Dusičnan barnatý ACS
Dusičnan barnatý
Vzorec: Ba(NO₃)₂
Teplota tavenia: 592 °C
Hustota: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003442
Číslo CAS: 10022-31-8
OSN: 1446
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.0 (5 % at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %