Tlačiť
Borane dimethyl sulphide complex 2 M in toluene, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Borane-methyl sulphide complex
186961000 186968000
186961000.EA 121.54 EUR
186961000. 186968000.
Borane dimethyl sulphide complex 2 M in toluene, AcroSeal®
Borane dimethyl sulphide complex
Vzorec: C₂H₉BS
Hustota: 0,856 g/cm³
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013189
Číslo CAS: 13292-87-0
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M
Melting point 161 to 165 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %