Tlačiť
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 50,000-85,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PVOH, PVA, Mowiol®
183380010 183380025 183381000
ACRO183380010EA 238.73 EUR
ACRO183380010 ACRO183380025 ACRO183381000
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 50,000-85,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Vzorec: [-CH₂CH(OH)-]n
Teplota tavenia: 230…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081922
Číslo CAS: 9002-89-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 9 to 11 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 98.0 to 98.8 mol %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %