Tlačiť
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 146,000-186,000 92-94%, hydrolysed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PVOH, PVA, Mowiol®
183160010 183160025 183161000
ACRO183160010EA 223.91 EUR
ACRO183160010 ACRO183160025 ACRO183161000
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 146,000-186,000 92-94%, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Vzorec: [-CH₂CH(OH)-]n
Teplota tavenia: 230…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081922
Číslo CAS: 9002-89-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 53 to 63 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 92.0 to 94.0 mol %
Ash ≤0.6 % (as Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %