Tlačiť
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxyphenethyl alcohol
182250010 182250050 182250250
ACRO182250010EA 72.2 EUR
ACRO182250010 ACRO182250050 ACRO182250250
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Teplota varu: 141…143 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,075 g/cm³
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002893
Číslo CAS: 5020-41-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (dry substance)