Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 31,000-50,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
178970010
178970025
178971000
ACRO178970010EA
255.52
EUR
ACRO178970010
ACRO178970025
ACRO178971000
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 31,000-50,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Vzorec:
[-CH₂CH(OH)-]n Teplota tavenia: 230…240 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081922 Číslo CAS: 9002-89-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to cream Granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Viscosity | 5.5 to 6.6 cP (4 % in water) |
Degree of hydrolysis | 98.0 to 98.8 mol % |
Ash | ≤1.2 % (as Na2O) |
pH | 5.0 to 7.0 (4 % in water) |
Volatile matter | ≤5 % |