Tlačiť
2-Hydroxyethyl salicylate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
174100010 174102500
ACRO174100010EA 315.24 EUR
ACRO174100010 ACRO174102500
2-Hydroxyethyl salicylate 98+%
2-Hydroxyethyl salicylate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182.18
Teplota varu: 172 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 25 °C
Hustota: 1.25 g/cm³
Teplota vzplanutia: 174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002862
Číslo CAS: 87-28-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to almost colorless Oily liquid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %