Tlačiť
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
172670010 172670050 172670250
ACRO172670010EA 82.23 EUR
ACRO172670010 ACRO172670050 ACRO172670250
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota tavenia: 97…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007135
Číslo CAS: 53055-05-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 103 °C
GC ≥96.0 %