Tlačiť
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
172270100 172270500
ACRO172270100EA 70.6 EUR
ACRO172270100 ACRO172270500
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol
Vzorec: C₆H₁₃ClO₃
Teplota varu: 256…258 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,163 g/cm³
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002874
Číslo CAS: 5197-62-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +158° to +168° (20°C, 589 nm) (c=1, water) On dry substance