Tlačiť
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
170040100 170040250
ACRO170040100EA 172.88 EUR
ACRO170040100 ACRO170040250
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Vzorec: C₁₁H₉NO₃
Teplota tavenia: 94…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005896
Číslo CAS: 5455-98-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 102 °C
GC ≥94.0 %