Tlačiť
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
168560010 168560100
ACRO168560010EA 55.35 EUR
ACRO168560010 ACRO168560100
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota tavenia: 131…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007109
Číslo CAS: 704-13-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
GC ≥96.0 %